Learn More
Acrylamid/Bisacrylamid 39:1, 40 %-Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63323.K2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 3426 Chem class : 6.1 Pack group : III
Beschreibung
Acrylamide is used for sequencing gels and separation of proteins, used in protein and nucleic acid electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenAcrylamid wird für die Sequenzierung von Gelen und die Trennung von Proteinen verwendet, die in der Protein- und Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Acrylamide/Bisacrylamide 39:1 | |
40% soln | |
1 L | |
Fully miscible in water. |
Flüssigkeit | |
Farblos | |
UN3426 |
RUO – Research Use Only