Learn More
Ansell Gesichtsschleier mit Kopfschlaufe BioClean™ Softflow BFV03
Der Ansell™ Gesichtsschleier mit Kopfschlaufe BioClean™ Softflow BFV03 bietet Tragekomfort für den Anwender und verfügt über ultraschallverschweißte Nähte und ein komplett innen liegendes formbares Nasenband.
Marke: Ansell BFV03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.70000kg
Beschreibung
- Ultraschallversiegelte Nähte
- Vollständig geschlossenes, biegsames Nasenband
- Fusselarm
- Schleier: Wasserstrahlverfestigter Polyester
- Befestigungen: Kopfschlaufen aus rohrförmigem Polyester
- Nasenband: Kunststoffbeschichtetes Aluminium
- Bindung: Wasserstrahlverfestigtes weißes Polyester
Spezifikation
Cleanroom Face Mask | |
Nicht steril | |
Class 10 (ISO 4) | |
Ja | |
BFV03 | |
280 mm. (±5 mm) |
Weiß | |
Hergestellt in einer Einrichtung mit Zertifizierung nach ISO 9001:2015; Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4; Probenahme und Inspektion gemäß ISO 2859-3:1994 | |
Ja | |
380 mm (±5 mm) | |
100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel;20 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (2000 Stück) |
Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren