Learn More
Corning™ BioCoat™ Assay-Mikrotiterplatten
Farbe:Klar
Marke:  Corning™ 354730
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10704303
  • 80.22 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Optimal für Anwendungsbereiche mit Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
  • Quelle: Rattenschwanz
  • TC-behandelt
  • Transparent, runde Wells
  • Flacher Boden
  • Nicht steril
  • Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
T-Zellen Aktivierungskontrolle
5
5/Karton
Durchsichtig
96
Flach
1
4°bis 30 °C