Learn More
Biochrom BioDrop Duo+
The BioDrop Duo+ is a Micro-Volume UV/Vis spectrophotometer with pre-programmed life science methods and general spectrophotometric capabilities. This 2-in-1 instrument will fulfill the needs of the most demanding laboratories.
10785.00 € - 11325.00 €
Spezifikation
Display | Color Touchscreen |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 280 x 410 x 190 mm |
Sprachen | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch |
Lichtquelle | Xenon-Blitz |
Produktlinie | BioDrop Duo+ |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16499900
|
Biochrom
80-3006-68 |
Spektralphotometer |
10785.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16415484
|
Biochrom
80-3006-69 |
Spektralphotometer, integrierter serieller Drucker |
11325.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Long life Xenon flash lamp
- Low energy usage and screen saver mode
- Fixed path length and no moving parts, so no need for regular calibrations
- Wipe-clean design minimizes risk of cross-contamination
- Pre-programmed general spectrophotometric methodologies, including single wavelength, concentration, wavescan, kinetics, and standard curve
- Pre-programmed life science methodologies, including nucleic acid quantification (DNA, RNA and oligonucleotides), fluorescent dye, Tm calculation, protein UV, and colorimetric protein methods
- Method creator for ultimate flexibility
- Accurate, robust, and fast; results in less than 4 seconds
Spezifikation
Color Touchscreen | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch | |
BioDrop Duo+ | |
Microvolume UV-Vis Spectrophotometer | |
190 bis 1100 nm | |
Touchscreen-Display (Farbe), USB-Anschluss | |
10 mm plus 0,5 mm | |
Mindestens 0,5 μl | |
<0,5 %T bei 220 nm NaI; <0,5 %T bei 340 nm NaNO2 | |
± 1 nm | |
3,6 kg |
280 x 410 x 190 mm | |
Xenon-Blitz | |
5 nm | |
120/240 V | |
Allgemeine Spektralphotometrie und biowissenschaftliche Methodik | |
< 4 Sekunden | |
±0,003 A (0 bis 0,5 A); ±0,007 A (0,5 bis 1,0 A) | |
Round | |
±2 nm | |
7.9 lb. |