Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline Mechanische Pipetten
Ideal für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kostengünstiges, zuverlässiges Werkzeug für die Flüssigkeitshandhabung sucht. Die Sartorius™ Biohit™ Proline Mehrkanalpipetten für mechanische Anwendungen sind Pipetten mit einstellbarem Bereich, die mit vielen Marken von Pipettenspitzen verwendet werden können. Erhältlich in 8 oder 12 Kanal-Ausführung.
Marke: Sartorius™ 720220
757.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23285" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15500kg
Beschreibung
- Geringes Gewicht mit hoher Genauigkeit und Präzision für den professionellen Einsatz
- Große Auswahl an Pipetten mit einstellbaren Volumenbereichen
- Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
- Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
- Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die erhältlich sind
- Kompatibel mit vielen Universalspitzen, einschließlich Optifit und SafetySpace Spitzen
Spezifikation
CE | |
Gelb | |
Entspannt | |
8 | |
Mechanische Pipette Proline | |
Für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kosteneffizientes Gerät zur Handhabung von Flüssigkeiten sucht. | |
5 bis 50μL | |
1 Stück |
Für 200/350μL Optifit Spitzen, 120/200/300μL SafetySpace™ Filterspitzen | |
Safe-Cone Standardfilter 1,83 mm Durchm., Polyethylen, 200/350 µl Optifit™ Spitze, 120/200/300 µl SafetySpace™ Filterspitze | |
Polypropylen | |
Biohit™ Proline™ | |
5 bis 50 μl | |
Standard 1,83 mm Durchmesser Polyethylen-Safe-Cone-Filter, für 200/350 μl Optifit-Spitzen, 120/200/300 μl SafetySpace™ Filterspitzen | |
0.5 μ l |