Learn More
Carestream Health BioMax™ MR (Maximum Resolution) Film
Artikelnummer. 10822501
Encompass
Click to view available options
Dimensions (LxW):
8 x 10 in. (20 x 25 cm)
Produkttyp:
BioMax MR-1-Film: nicht verschachtelt
Menge:
50/Packung, Großpackung
Artikelnummer. 10822501
Marke: Carestream Health 8701302
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Recommended for direct autoradiography of weak and medium energy β-radioisotopes, such as 35S,33P, and 14C
  • Ideal for the detection of sequencing gels Coated on only one side of a clear base Utilizes patented “T-grain” technology, which provides a two- to four-fold increase in sensitivity for direct autoradiography when compared to other films Improves detection of low-intensity bands Provides enhanced resolution and exceptional clarity
  • Also provides excellent resolution for 32P and 125I, although it offers lower sensitivity than BioMax MS film Suitable for manual and automated processing
Bestellinformation
Available in either Bulk-packed film or ReadyPacked film (with each sheet of film individually wrapped in a protective folder).
Spezifikation
Produkttyp BioMax MR-1-Film: nicht verschachtelt
Länge (angloamerikanisch) 8 Zoll
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 10 Zoll
Breite (metrisch) 25 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Provides maximum resolution and sensitivity for detection of 35 S, 33 P, and 14 C chemiluminescent labeled samples, ideal for the detection of sequencing gels coated on only one side of a clear base Utilizes patented “T-grain” technology
Menge 50/Packung, Großpackung
Dimensions (LxW) 8 x 10 in. (20 x 25 cm)
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.