Learn More
Carestream Health BioMax™ MR (Maximum Resolution) Film
Click to view available options
Dimensions (LxW):
8 x 10 in. (20 x 25 cm)
Produkttyp:
BioMax MR-1-Film: nicht verschachtelt
Menge:
50/Packung, Großpackung
Beschreibung
- Ideal for the detection of sequencing gels Coated on only one side of a clear base Utilizes patented “T-grain” technology, which provides a two- to four-fold increase in sensitivity for direct autoradiography when compared to other films Improves detection of low-intensity bands Provides enhanced resolution and exceptional clarity
- Also provides excellent resolution for 32P and 125I, although it offers lower sensitivity than BioMax MS film Suitable for manual and automated processing
Bestellinformation
Available in either Bulk-packed film or ReadyPacked film (with each sheet of film individually wrapped in a protective folder).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | BioMax MR-1-Film: nicht verschachtelt |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 Zoll |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 10 Zoll |
| Breite (metrisch) | 25 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Provides maximum resolution and sensitivity for detection of 35 S, 33 P, and 14 C chemiluminescent labeled samples, ideal for the detection of sequencing gels coated on only one side of a clear base Utilizes patented “T-grain” technology |
| Menge | 50/Packung, Großpackung |
| Dimensions (LxW) | 8 x 10 in. (20 x 25 cm) |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.