Learn More
Agilent BioTek Filter für ELx808 Ultra Mikrotiterplattenlesegeräte
Filter für ELx808 Mikrotiterplatten-Lesegeräte.
545.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Filter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | ELx808 Ultra Microplate Readers |
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10116562
|
Agilent BioTek
3100450 |
450 nm |
545.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10309872
|
Agilent BioTek
3100570 |
570 nm |
545.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Zubehör für die Verwendung mit ELx808-Ultra-Mikrotiterplatten-Lesegeräten.Spezifikation
Filter | |
ELx808 Ultra Microplate Readers |