Learn More
Intelsius™ BioTherm™ Dry Ice Shipper
Artikelnummer. p-7010035
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6,6 lb.
32,7 l
Gewicht (metrisch):
Trockeneis: 13,6 kg
Trockeneis: 3.9 kg
Gehaltene Temp., Stunden:
72 h
96+ h
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewicht (metrisch) Gehaltene Temp., Stunden unitSize
17484602 6,6 lb. Trockeneis: 3.9 kg 72 h 60 Stück
17454602 32,7 l Trockeneis: 13,6 kg 96+ h -
2 options
Artikelnummer. 17484602
Marke: Intelsius™ BT074
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The BioTherm™ Dry Ice Shipper is a UN3373 complaint dry ice shipper designed to offer protection when transporting deep frozen samples.
  • The BioTherm Dry ice range features high performance EPS insulation which maximises the available payload space and temperature stability when used with dry ice as a coolant.
  • All the necessary shipping labelling to achieve compliance during transportation is provided.
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 190 x 190 x 185 mm (7.4 x 7.4 x 7.2 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte) EPS 7
Gewicht (metrisch) Trockeneis: 3.9 kg
Gehaltene Temp., Stunden 72 h
Typ Insulated Dry Ice Carrier
Kapazität (metrisch) 6,6 lb.
Aufnahmevermögen 600 mL