Learn More
MedChemExpress Biotin Hydrazide
Artikelnummer. 16484256
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16484256 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16484256 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY100215
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Biotin Hydrazide is a carbonyl-reactive biotinylation reagent, which is a carbonyl probe.
Spezifikation
Menge 100 mg
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
CAS 66640-86-6
Molekulargewicht 258.34 g/mol
Löslichkeit DMSO : 6.6 mg/mL (25.55 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : 2 mg/mL (7.74 mM; Need ultrasonic)