Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human Angiopoietin-like 3 / ANGPTL3 Protein, His, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055310
Molekulargewicht 27.4 kDa
Quelle Biotinylated Human Angiopoietin-like 3, His,Avitag (AN3-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 17 - Pro 220 (Accession # Q9Y5C1-1).
Immunogen Ser 17 - Pro 220
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17116071
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
AN3-H82E7-200UG
200 μg
1862.87 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17126071
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
AN3-H82E7-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Angiopoietin-like protein 3 (ANGPTL3) is also known as Angiopoietin-related protein 3, Angiopoietin-5 (ANGPT5 / ANG-5), is a member of the angiopoietin-like family of secreted factors. ANGPTL3 / ANGPT5 is predominantly expressed in the liver, and has the characteristic structure of angiopoietins, consisting of a signal peptide, N-terminal coiled-coil domain and the C-terminal fibrinogen (FBN)-like domain. The FBN-like domain in angiopoietin-like 3 protein was shown to bind alpha-5/beta-3 integrins, and this binding induced endothelial cell adhesion and migration. This protein may also play a role in the regulation of angiogenesis. Angptl3 also acts as dual inhibitor of lipoprotein lipase (LPL) and endothelial lipase (EL), and increases plasma triglyceride and HDL cholesterol in rodents. ANGPTL3 inhibit endothelial lipase to catalyze HDL-phospholipid and increase HDL-PL levels. Circulating PL-riched HDL particles have high cholesterol efflux abilities.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 27.4 kDa. The protein migrates as 30-40 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_055310
Biotinylated Human Angiopoietin-like 3, His,Avitag (AN3-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 17 - Pro 220 (Accession # Q9Y5C1-1).
-20°C
Angiopoietin-like 3
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
27.4 kDa
Ser 17 - Pro 220
ANGPTL3,ANGPT5,ANG-5,Angiopoietin-5,FHBL2
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE