Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human CD4 Protein, Fc, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000607.1 |
---|---|
Molekulargewicht | 69.7 kDa |
Quelle | Biotinylated Human CD4, Fc,Avitag (CD4-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Pro 396 (Accession # P01730-1). |
Immunogen | Lys 26 - Pro 396 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15866197
|
ACROBiosystems
CD4-H82F3-25UG |
25 μg |
423.38 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15856197
|
ACROBiosystems
CD4-H82F3-200UG |
200 μg |
1862.87 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
T-cell surface glycoprotein CD4 is also known as T-cell surface antigen T4/Leu-3. CD4 contains three Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains and one Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. CD4 is accessory protein for MHC class-II antigen/T-cell receptor interaction. CD4 induces the aggregation of lipid rafts. CD4 is a primary receptor used by HIV-1 to gain entry into host T cells. HIV infection leads to a progressive reduction of the number of T cells possessing CD4 receptors. Therefore, medical professionals refer to the CD4 count to decide when to begin treatment for HIV-infected patients.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus, followed by a Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 69.7 kDa. As a result of glycosylation, the protein migrates as 80 kDa under reducing (R) condition, and 150 kDa under non-reduSpezifikation
NP_000607.1 | |
Biotinylated Human CD4, Fc,Avitag (CD4-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 26 - Pro 396 (Accession # P01730-1). | |
-20°C | |
CD4 | |
Human | |
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5 | |
HEK293 | |
MABSol™ Biotin Labeled Proteins |
69.7 kDa | |
Lys 26 - Pro 396 | |
CD4,CD4mut,LEU3 | |
Precision Avi | |
Fc Tag and Avi Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |