Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human CD47 Protein, Fc, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_942088
Molekulargewicht 42.2 kDa
Quelle MABSol™ Biotinylated Human CD47, Fc,Avitag (CD7-H82F6) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accession # NP_942088).
Immunogen Gln 19 - Pro 139
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15896277
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD7-H82F6-200UG
200 μg
1862.87 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15806287
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD7-H82F6-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Leukocyte surface antigen CD47 is also known as Antigenic surface determinant protein OA3, Integrin-associated protein (IAP) and Protein MER6. CD47 contains 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. CD47 is very broadly distributed on normal adult tissues. CD47 has a role in both cell adhesion by acting as an adhesion receptor for THBS1 on platelets, and in the modulation of integrins and plays an important role in memory formation and synaptic plasticity in the hippocampus by similarity. CD47 is the receptor for SIRPA, binding to which prevents maturation of immature dendritic cells and inhibits cytokine production by mature dendritic cells. CD47 Interaction with SIRPG mediates cell-cell adhesion, enhances superantigen-dependent T-cell-mediated proliferation and costimulates T-cell activation.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus, followed by a Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 42.2 kDa. The protein migrates as 55-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_942088
MABSol™ Biotinylated Human CD47, Fc,Avitag (CD7-H82F6) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Gln 19 - Pro 139 (Accession # NP_942088).
-20°C
CD47
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
42.2 kDa
Gln 19 - Pro 139
CD47,MER6,IAP,OA3
Precision Avi
Fc Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE