Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human Integrin alpha 4 beta 1 (ITGA4&ITGB1) Heterodimer Protein, His, Avitag™&Tag Free
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP 000876.3 (ITGA4) and NP_002202.2 (ITGB1)
Molekulargewicht 113.2 kDa (ITGA4) and 83.7 kDa (ITGB1)
Quelle Biotinylated Human ITGA4&ITGB1; Heterodimer Protein, His,AviTag&Tag; Free (IT1-H82W1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 34 - Thr 977 (ITGA4) and Gln 21 - Asp 728 (ITGB1) (Accession # P13612-1 (ITGA4) and P05556-1 (ITGB1)).
Immunogen Tyr 34 - Thr 977 (ITGA4) and Gln 21 - Asp 728 (ITGB1)
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16437799
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IT1-H82W1-200UG
200 μg
1862.87 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16447799
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
IT1-H82W1-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Integrins are transmembrane proteins that mediate interactions between adhesion molecules on adjacent cells and/or the extracellular matrix (ECM). Integrins have diverse roles in several biological processes including cell migration during development and wound healing, cell differentiation, and apoptosis. Their activities can also regulate the metastatic and invasive potential of tumor cells. Integrin alpha 4 beta 1(Alpha-4/beta-1) is receptors for fibronectin. Integrin alpha-4/beta-1 is a receptor for VCAM1 and recognizes the sequence Q-I-D-S in VCAM1.
Biotinylated Human ITGA4&ITGB1 Heterodimer Protein, His,Avitag&Tag Free, produced by co-expression of ITGA4 and ITGB1, has a calculated MW of 113.2 kDa (ITGA4) and 83.7 kDa (ITGB1). Subunit ITGA4 is fused with an acidic tail at the C-terminus and followed
Spezifikation
Spezifikation
NP 000876.3 (ITGA4) and NP_002202.2 (ITGB1)
Biotinylated Human ITGA4&ITGB1; Heterodimer Protein, His,AviTag&Tag; Free (IT1-H82W1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 34 - Thr 977 (ITGA4) and Gln 21 - Asp 728 (ITGB1) (Accession # P13612-1 (ITGA4) and P05556-1 (ITGB1)).
-20°C
Integrin alpha 4 beta 1
Human
50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH7.5
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
113.2 kDa (ITGA4) and 83.7 kDa (ITGB1)
Tyr 34 - Thr 977 (ITGA4) and Gln 21 - Asp 728 (ITGB1)
Integrin alpha 4 beta 1,ITGA4andITGB1
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE