Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human LIF Protein, His, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002300.1
Molekulargewicht 23.4 kDa
Quelle Biotinylated Human LIF, His,Avitag (LIF-H82E2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 23 - Phe 202 (Accession # P15018-1).
Immunogen Ser 23 - Phe 202
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16477839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LIF-H82E2-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16467839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LIF-H82E2-200UG
200 μg
1862.87 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Leukemia inhibitory factor, or LIF, an interleukin 6 class cytokine, is a protein in cells that affects cell growth and development.Leukemia Inhibitory Factor has several functions such as cholinergic neuron differentiation, control of stem cell pluripotency, bone & fat metabolism, mitogenesis of factor dependent cell lines & promotion of megakaryocyte production in vivo. Removal of LIF pushes stem cells toward differentiation, but they retain their proliferative potential or pluripotency. Therefore LIF is used in mouse embryonic stem cell culture. It is necessary to maintain the stem cells in an undifferentiated state, however genetic manipulation of embryonic stem cells allows for LIF independent growth, notably overexpression of the gene Nanog. LIF is not required for culture of human embryonic stem cells.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 23.4 kDa. The protein migrates as 37-45 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002300.1
Biotinylated Human LIF, His,Avitag (LIF-H82E2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 23 - Phe 202 (Accession # P15018-1).
-20°C
LIF
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
23.4 kDa
Ser 23 - Phe 202
LIF,CDF,DIA,HILDA,MLPLI
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE