Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human LILRA6 / CD85b / ILT8 Protein, His, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AGZ61988.1
Molekulargewicht 50.0 kDa
Quelle Biotinylated Human LILRA6, His,Avitag (LI6-H82E2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Asn 447 (Accession # Q6PI73-1).
Immunogen Gly 24 - Asn 447
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15857267
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LI6-H82E2-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15847267
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LI6-H82E2-200UG
200 μg
1862.87 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The LILRs are a family of receptors that regulate the activities of myelomonocytic cells. LILRB3 and LILRA6 represent a pair of inhibitory/activating receptors with identical extracellular domains and unknown ligands. LILRB3 (ILT5) and LILRA6 (ILT8) are highly polymorphic receptors with similar extracellular domains. LILRA6 can signal through association with an activating adaptor molecule, FcRγ, which bears a cytoplasmic tail with an immunoreceptor tyrosine-based activation motif. Analysis of mRNA expression in the major fractions of PBMCs showed that LILRA6 is primarily expressed in monocytes, and its expression level correlates with copy number of the gene.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 50.0 kDa. The protein migrates as 56-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AGZ61988.1
Biotinylated Human LILRA6, His,Avitag (LI6-H82E2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Asn 447 (Accession # Q6PI73-1).
-20°C
LILRA6
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
50.0 kDa
Gly 24 - Asn 447
LILRA6,CD85b,ILT8,ILT-8
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE