Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human LOXL2 Protein, His, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1681.42 €
Spezifikation
Molekulargewicht 87.8 kDa
Quelle Biotinylated Human LOXL2, His,Avitag (LO2-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Gln 774 (Accession # Q9Y4K0-1).
Immunogen Gln 26 - Gln 774
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias Lysyl oxidase homolog 2,LOXL2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16477849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LO2-H82E3-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16467849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LO2-H82E3-200UG
200 μg
1681.42 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Lysyl oxidase homolog 2 is also known as LOXL2, Lysyl oxidase-like protein 2, which is expressed in many tissues, highest expression in reproductive tissues, placenta, uterus and prostate, Up-regulated in a number of cancers cells and tissues. LOXL2 mediates the post-translational oxidative deamination of lysine residues on target proteins leading to the formation of deaminated lysine (allysine). When secreted in extracellular matrix, promotes cross-linking of extracellular matrix proteins by mediating oxidative deamination of peptidyl lysine residues in precursors to fibrous collagen and elastin. LOXL2 acts as a regulator of sprouting angiogenesis, probably via collagen IV scaffolding. When nuclear, acts as a transcription corepressor and specifically mediates deamination of trimethylated 'Lys-4' of histone H3 (H3K4me3), a specific tag for epigenetic transcriptional activation. LOXL2 acts as a regulator of chondrocyte differentiation, probably by regulating expression of factors that control chondrocyte differentiation.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 87.8 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
87.8 kDa
Gln 26 - Gln 774
Lysyl oxidase homolog 2,LOXL2
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Powder
PBS, pH7.4
Biotinylated Human LOXL2, His,Avitag (LO2-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 26 - Gln 774 (Accession # Q9Y4K0-1).
-20°C
LOXL2
Human
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins