Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human Mesothelin / MSLN (296-580) Protein, His,Avitag™
MALS verified
302.42 € - 1318.52 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH09272.1
Molekulargewicht 35.9 kDa
Quelle Biotinylated Human Mesothelin (296-580), His,Avitag (MSN-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accession # AAH09272.1).
Immunogen Glu 296 - Gly 580
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15897327
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MSN-H82E9-25UG
25 μg
302.42 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15887327
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
MSN-H82E9-200UG
200 μg
1318.52 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mesothelin (MSLN) is also known as CAK1 antigen, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, which belongs to the mesothelin family. Mesothelin / MSLN can be proteolytically cleaved into the following two chains by a furin-like convertase: Megakaryocyte-potentiating factor (MPF) and the cleaved form of mesothelin. Both MPF and the cleaved form of mesothelin are N-glycosylated. Mesothelin / MSLN can interacts with MUC16. The membrane-anchored forms of MSLN may play a role in cellular adhesion. MPF potentiates megakaryocyte colony formation in vitro.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 35.9 kDa. The protein migrates as 45-60 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH09272.1
Biotinylated Human Mesothelin (296-580), His,Avitag (MSN-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accession # AAH09272.1).
-20°C
Mesothelin
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
35.9 kDa
Glu 296 - Gly 580
MSLN,Mesothelin,MPF
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE