Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human Neuropilin-1 / NRP1 / CD304 Protein, His, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001019799.1
Molekulargewicht 73.5 kDa
Quelle Biotinylated Human Neuropilin-1, His,Avitag (NR1-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 22 - Lys 644 (Accession # O14786-1).
Immunogen Phe 22 - Lys 644
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15847367
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
NR1-H82E3-200UG
200 μg
1862.87 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15857367
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
NR1-H82E3-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Neuropilin-1 (NRP1) is also known as Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor (VEGF165R), CD antigen CD304, which belongs to the neuropilin family. The membrane-bound isoform 1 is a receptor involved in the development of the cardiovascular system, in angiogenesis, in the formation of certain neuronal circuits and in organogenesis outside the nervous system. It mediates the chemorepulsant activity of semaphorins. It binds to semaphorin 3A, The PLGF-2 isoform of PGF, The VEGF-165 isoform of VEGF and VEGF-B. Coexpression with KDR results in increased VEGF-165 binding to KDR as well as increased chemotaxis. It may regulate VEGF-induced angiogenesis. The soluble isoform 2 binds VEGF-165 and appears to inhibit its binding to cells.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 73.5 kDa. The protein migrates as 90-100 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001019799.1
Biotinylated Human Neuropilin-1, His,Avitag (NR1-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 22 - Lys 644 (Accession # O14786-1).
-20°C
Neuropilin-1
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
73.5 kDa
Phe 22 - Lys 644
NRP1,Neuropilin-1,NRP,VEGF165R,CD304
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE