Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human PD-L1 / B7-H1 (19-134) Protein, His,Avitag™
Recommended for biopanning
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_054862
Molekulargewicht 16.9 kDa
Quelle Biotinylated Human PD-L1 (19-134), His,Avitag™ (recommended for biopanning) (PDL-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Tyr 134 (Accession # Q9NZQ7-1).
Immunogen Phe 19 - Tyr 134
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16477959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
PDL-H82E4-200UG
200 μg
1862.87 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16487959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
PDL-H82E4-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Programmed cell death 1 ligand 1 (PDL1) is also known as B7-H, B7H1, MGC142294, MGC142296, PD-L1, PDCD1L1 and PDCD1LG1,which is a member of the growing B7 family of immune molecules and is involved in the regulation of cellular and humoral immune responses.PDL1 is a cell surface immunoglobulin superfamily with two Ig-like domains within the extracellular region and a short cytoplasmic domain. This protein is broadly expressed in the majority of peripheral tissues as well as hematopoietic cells. Interaction between PDL1 and its receptors belonging to the CD28 family of molecules provide both stimulatory and inhibitory signals in regulating T cell activation and tolerance. PDL1 may inhibit ongoing T-cell responses by inducing apoptosis and arresting cell-cycle progression.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 16.9 kDa. The protein migrates as 19 kDa and 21 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_054862
Biotinylated Human PD-L1 (19-134), His,Avitag™ (recommended for biopanning) (PDL-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Tyr 134 (Accession # Q9NZQ7-1).
-20°C
PD-L1
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
16.9 kDa
Phe 19 - Tyr 134
PD-L1,CD274,B7-H1,PDCD1L1,PDCD1LG1
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE