Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human TNF-alpha Protein, His,Avitag™ (active trimer)
MALS verified
447.57 € - 1947.54 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000585.2
Molekulargewicht 20.0 kDa
Quelle MABSol™ Biotinylated Human TNF-alpha, His,Avitag (active trimer) (MALS verified) (TNA-H82E3) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Val 77 - Leu 233 (Accession # NP_000585.2).
Immunogen Val 77 - Leu 233
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15887837
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TNA-H82E3-200UG
200 μg
1947.54 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15897837
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TNA-H82E3-25UG
25 μg
447.57 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tumor necrosis factor alpha (TNFα) is a cytokine produced primarily by monocytes and macrophages. It is found in synovial cells and macrophages in the tissues.The primary role of TNFα is in the regulation of immune cells. TNFα is able to induce apoptotic cell death, to induce inflammation, and to inhibit tumorigenesis and viral replication. Dysregulation of TNFα production has been implicated in a variety of human diseases, including major depression, Alzheimer's disease and cancer. Recombinant TNFα is used as an immunostimulant under the INN tasonermin. TNFα can be produced ectopically in the setting of malignancy and parallels parathyroid hormone both in causing secondary hypercalcemia and in the cancers with which excessive production is associated.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 20.0 kDa. The protein migrates as 21 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_000585.2
MABSol™ Biotinylated Human TNF-alpha, His,Avitag (active trimer) (MALS verified) (TNA-H82E3) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Val 77 - Leu 233 (Accession # NP_000585.2).
-20°C
TNF-alpha
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
20.0 kDa
Val 77 - Leu 233
DIF,TNF-alpha,TNFA,TNFSF2,cachexin,cachectin,TNFα
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE