Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human VEGF165 Protein, His, Avitag™
Biotinylated Protein
302.42 € - 1318.52 €
Spezifikation
Molekulargewicht 22.4 kDa (monomer)
Quelle Biotinylated Human VEGF165, His,Avitag (VE5-H82Q0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 191 (Accession # P15692-4).
Immunogen Ala 27 - Arg 191
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias RP1-261G23.1,MGC70609,MVCD1,VEGFA,VPF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15897927
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
VE5-H82Q0-200UG
200 μg
1318.52 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15807937
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
VE5-H82Q0-25UG
25 μg
302.42 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
VEGF165 is the most abundant splice variant of VEGF-A. VEGF165 is produced by a number of cells including endothelial cells, macrophages and T cells. VEGF165 is involved in angiogenesis, vascular endothelial cell survival, growth, migration and vascular permeability. VEGF gene expression is induced by hypoxia, inflammatory cytokines and oncogenes. VEGF165 binds to heparan sulfate and is retained on the cell surface and in the extracellular matrix. VEGF165 binds to the receptor tyrosine kinases, VEGFR1 and VEGFR2. VEGF165 is the only splice variant that binds to co-receptors NRP-1 and NRP-2 that function to enhance VEGFR2 signaling. Binding of VEGF165 to VEGFR1 and VEGFR2 leads to activation of the PI3K/AKT, p38 MAPK, FAK and paxillin. VEGF plays a key role in tumor angiogenesis in many cancers.
This protein carries a polyhistidine tag at the N-terminus, followed by an Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 22.4 kDa (monomer). As a result of glycosylation, the protein migrates as 25-33 kDa (monomer) under reducing (R) condition, an
Spezifikation
Spezifikation
22.4 kDa (monomer)
Ala 27 - Arg 191
RP1-261G23.1,MGC70609,MVCD1,VEGFA,VPF
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Biotinylated Human VEGF165, His,Avitag (VE5-H82Q0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 191 (Accession # P15692-4).
-20°C
VEGF165
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins