Learn More
Biochrom Biowave 3+
The Biowave 3+ offers all the capabilities of a research grade UV/Vis spectrophotometer. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth. The robust design and reasonable cost make it great for students.
Marke: Biochrom 80-3007-39
Beschreibung
- UV-Vis-Spektralphotometer mit einer Bandbreite von 3 nm
- Verfügt über einen USB-Anschluss für die Datenerfassung
- Vorprogrammierte biowissenschaftliche Methoden, einschließlich Nukleinsäure-Quantifizierung (DNA, RNA und Oligonukleotide), Proteinassays und für Messungen der Zellkulturdichte (OD600)
- Nukleinsäure-Scans zur Reinheitskontrolle
- Geringe Volumina für die Verwendung mit Mikrovolumenküvetten
- Neuartige Optik mit einer Xenon-Quelle für lange Lampenlebensdauer und niedrige Betriebskosten
- Wählen Sie einen integrierten seriellen Drucker, eine Bluetooth-Verbindung oder beides aus
- Geringes Gewicht und stapelbar während der Lagerung
- Spektralphotometer mit 2 Jahres-Garantie und Xenon-Blitzlampe mit 3 Jahres-Garantie
Spezifikation
15 mm | |
390 mm | |
Graphic LCD | |
Xenon-Blitz | |
3 nm | |
100/115/220/230 V | |
UV-Vis-Spektralphotometrie | |
3,9 in. | |
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität | |
Flachgitter | |
±1,3 % oder ±0,008 A, je nachdem, welcher Wert bei 546 nm größer ist | |
±0,002 bis 0,5 A bei 546 nm | |
Round | |
±2 nm | |
6,6 lb. | |
10 in. |
15,3 in. | |
Twin-CMOS-Array | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch | |
Biowave 3+ | |
Spektralphotometer | |
190 bis 1100 nm | |
Mikrovolumen Küvette | |
100 mm | |
Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software, Bluetooth-Konnektivität | |
± 0,005 Spitze bis Spitze ± 0,002 RMS | |
-0,3 bis 2,5 A, 0,3 bis 199 %T | |
Nein | |
< 0,5 %T 340 nm | |
± 1 nm | |
3 kg | |
260 mm |