Learn More
Bis-(2,4,6-trichlorphenyl)oxalat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085760 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10085760 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10085760 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 402660050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2, 4, 6-trichlorophenyl)oxalate
Namenshinweis 98%
CAS 1165-91-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 188°C to 192°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H4Cl6O4
MDL-Nummer MFCD00043061
Menge 5 g
Synonym bis 2,4,6-trichlorophenyl oxalate, bis 2,4,6-trichlorophenyl ethanedioate, oxalic acid bis 2,4,6-trichlorophenyl ester, 2,4,6-trichlorophenyl oxalate, ethanedioic acid, bis 2,4,6-trichlorophenyl ester, bis-tcpo, acmc-20a7jt, gevpiwpywjzspr-uhfffaoysa
InChI-Schlüssel GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)OC(=O)C(=O)OC2=C(C=C(C=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name Bis(2,4,6-trichlorphenyl)oxalat
Molekulargewicht (g/mol) 448.89
PubChem CID 160567
Formelmasse 448.89
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.