Learn More
Bis (2-aminophenyl)-Äther, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15461618 1 g 1 Gramm
15481618 250 mg 250 Milligramm
15471618 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55396.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24878-25-9 | C12H12N2O | 200.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein katalytisches Reagenz, wird in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei niedriger Temperatur und nicht in der Nähe von Licht und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24878-25-9
Summenformel C12H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 200.241
MDL-Nummer MFCD00792533
InChI-Schlüssel GOJFAKBEASOYNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-oxydianiline, 2-2-aminophenoxy aniline, 2,2 inverted exclamation marka-oxydianiline, aminophenyl ether, o,o'-oxydianiline, 2-aminophenyl ether, bis 2-aminophenyl ether, 2,2'-oxybis benzenamine, benzenamine,2,2'-oxybis, 2,2'-diaminodiphenyl ether
PubChem CID 458824
IUPAC-Name 2-(2-Aminophenoxy)anilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)OC2=CC=CC=C2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-aminophenyl) ether
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver