Learn More
Bis(2-ethylhexyl)terephthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-67996 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10732202 250 g Glasflasche 250 Gramm
10391481 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10732202
Marke: Thermo Scientific Acros 402492500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6422-86-2 | C24H38O4 | 390.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6422-86-2
Summenformel C24H38O4
Molekulargewicht (g/mol) 390.55
MDL-Nummer MFCD00072256
InChI-Schlüssel RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl terephthalate, kodaflex dotp, di-2-ethylhexyl terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, bis 2-ethylhexyl ester, terephthalic acid, bis 2-ethylhexyl ester, eastman 168, ccris 7052, di 2-ethylhexyl terephthalate, bis 2-ethylhexyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis 2-ethylhexyl ester
PubChem CID 22932
IUPAC-Name Bis(2-Ethylhexyl) Benzol-1,4-Dicarboxylat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -67.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9840g/mL
Siedepunkt 400.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4890 to 1.4910
Menge 250 g
Beilstein 09, IV, 3306
Relative Dichte 0.984
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 390.55
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit