Learn More
Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756950
51.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68641-49-6
C6H8ClN2O5P
254.57
MFCD00010077
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
152842
3-[Chlor-(2-Oxo-1,3-Oxazolidin-3-yl)Phosphoryl]-1,3-Oxazolidin-2-on
C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68641-49-6
C6H8ClN2O5P
254.57
MFCD00010077
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
152842
3-[Chlor-(2-Oxo-1,3-Oxazolidin-3-yl)Phosphoryl]-1,3-Oxazolidin-2-on
C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 191°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 254.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver