Learn More
Bis-(3-fluorphenyl)-Disulfid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11383986
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11383986 1 g 1 Gramm
11393986 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11383986
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17186.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63930-17-6
Summenformel C12H8F2S2
Molekulargewicht (g/mol) 254.313
MDL-Nummer MFCD01318104
InChI-Schlüssel LFVFHTBHAIVNJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3-fluorophenyl disulfide, bis 3-fluorophenyl disulphide, 1,2-bis 3-fluorophenyl disulfane, 3,3'-difluoro diphenyl disulfide, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl disulfanyl benzene, 3,3'-difluorodiphenyl disulfide, bis-3-fluorophenyl disulfide, disulfide, bis 3-fluorophenyl, di3-fluorophenyl disulfide
PubChem CID 2737794
IUPAC-Name 1-fluor-3-[(3-fluorphenyl)disulfanyl]benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)SSC2=CC=CC(=C2)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(3-fluorophenyl) disulfide
Dichte 1.27
Siedepunkt 308°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6185
Menge 1 g
Beilstein 2530329
Formelmasse 254.31
Reinheit (%) 97%