Learn More
Bis(4-bromphenyl)acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10754014 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10754014 1 g Glasflasche 1 Gramm
10579593 5 g Glasflasche 5 Gramm
10340184 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10754014 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 390940010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2789-89-1 | C14H8Br2 | 336.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2789-89-1
Summenformel C14H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 336.03
MDL-Nummer MFCD00185147
InChI-Schlüssel FJQGIJIHOXZMMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 4-bromophenyl ethyne, bis 4-bromophenyl acetylene, 1-bromo-4-2-4-bromophenyl ethynyl benzene, bis-4-bromophenyl acetylene, 1,2-bis 4-bromophenyl acetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 4-bromo, 4,4'-dibromotolan, 4,4'-dibromotolane, bis-p-bromophenyl acetylene, 1 pound not2-bis 4-bromophenyl acetylene
PubChem CID 3464242
IUPAC-Name 1-Brom-4-[2-(4-bromphenyl)ethynyl]benzol
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Bis(4-bromophenyl)acetylene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 183°C to 187°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4CCC6H4Br
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 336.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(4-bromophenyl)acetylene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.