Learn More
Bis(4-fluorophenyl)-Sulfon, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403188 100 g 100 Gramm
11413188 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18938.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 287.15 g/mol
Bis(4-chlorophenyl) sulfone is used as a precursor to prepare 4,4'-diamino-diphenyl sulfone and polysulfone plastics. It is also used to prepare rigid and temperature resistant polymers such as PES or Udel through polymerization with bisphenol-A and bisphenol-S. Further, the udel polymer finds applications in plumbing pipes, printer cartridges and automobile fuses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(4-chlorphenyl)-sulfon wird als Vorstufe zur Herstellung von 4,4′-diamino-diphenylsulfon- und Polysulfon-Kunststoffen verwendet. Es wird auch zur Herstellung starrer und temperaturbeständiger Polymere wie PES oder Udel durch Polymerisation mit Bisphenol-A und Bisphenol-S verwendet. Darüber hinaus findet das Udel-Polymer Anwendungen in Rohrleitungen, Druckerpatronen und Kfz-Sicherungen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-07-9
Summenformel C12H8Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 287.15
MDL-Nummer MFCD00000619
InChI-Schlüssel GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
PubChem CID 6625
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Bis(4-chlorophenyl) sulfone
Schmelzpunkt 147°C to 150°C
Siedepunkt 249°C to 251°C (10 mmHg)
Flammpunkt 233°C (451°F)
Menge 100 g
Beilstein 2052955
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1-chloro-4-(4-chlorobenzenesulfonyl)benzene
Formelmasse 287.17
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(4-chlorophenyl) sulphone
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Faroangivelser
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Skyddsangivelse
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(4-chlorophenyl)sulphone
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.