Learn More
Bis(4-fluorphenyl)-Sulfon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371687 5 g 5 Gramm
11381687 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04723.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 383-29-9
Summenformel C12H8F2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 254.25
MDL-Nummer MFCD00000350
InChI-Schlüssel PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
IUPAC-Name 1-fluor-4-(4-fluorphenyl)sulfonylbenzol
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-fluorophenyl) sulfone
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1970911
Formelmasse 254.25
Reinheit (%) ≥98%