Learn More
Bis(4-hydroxy)benzophenon, TRC
Artikelnummer. 30136902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136902 5 g 5 Gramm
30010935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4438005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-99-4
Summenformel C13 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
Synonym 4,4'-Dihydroxybenzophenone, Benzophenone, 4,4'-dihydroxy- (7CI,8CI), Bis(4-hydroxyphenyl)methanone, 4,4'-Dihydroxybenzophenone, 4,4'-Dihydroxydiphenyl ketone, 4,4'-Hydroxybenzophenone, 4-DHB, Bis(4-hydroxyphenyl) ketone, Bis(p-hydroxy)benzophenone, HBP, HBP (ketone), NSC 2831, p,p'-Dihydroxybenzophenone
IUPAC-Name Bis(4-Hydroxyphenyl)methanon
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H
Formelmasse 214.063