Learn More
Bis(4-Hydroxyphenyl) Sulfon, TRC
Artikelnummer. 30008339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008339 10 g 10 Gramm
30006818 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30008339 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB44739010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-09-1
Summenformel C12 H10 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 250.27
Synonym Phenol, 4,4'-sulfonyldi- (6CI,8CI), 4,4'-Sulfonylbis[phenol], 1,1'-Sulfonylbis[4-hydroxybenzene], 4,4'-Bisphenol S, 4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone, 4,4'-Sulfonyldiphenol, 4-(4-Hydroxyphenylsulfonyl)phenol, 4-Hydroxyphenyl sulfone, BPS 1, BPS-H, BPS-N, BPS-P, BS 3, BS 3 (phenol), BS-PN, Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, Bis(p-hydroxyphenyl) sulfone, Bisphenol S, Bisphenol S sulfonic acid ester, D 8, Diphone A, Diphone C, Diphone D, Dynamar FC 5166, Ex 1B, NSC 683541, NSC 8712, p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone
IUPAC-Name 4-(4-Hydroxyphenyl)sulfonylphenol
SMILES Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisphenol S
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Formelmasse 250.03
Reinheit (%) >95%