Learn More
Bis-(4-methoxybenzyl)amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15401348 1 g 1 Gramm
15411348 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15401348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55180.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17061-62-0 | Molecular Formula: C16H19NO2 | Molecular Weight: 257.333 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17061-62-0
Summenformel C16H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 257.333
MDL-Nummer MFCD00277836
InChI-Schlüssel HBKPDEWGANZHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methoxybenzyl amine, bis-4-methoxy-benzyl-amine, n,n-bis 4-methoxybenzyl amine, bis 4-methoxyphenyl methyl amine, bis-4-methoxybenzyl-amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl methyl, bis-4-methoxybenzyl amine, pubchem23909, di 4-methoxybenzyl amine, maybridge1_007781
PubChem CID 714952
IUPAC-Name 1-(4-methoxyphenyl)-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]methanamin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNCC2=CC=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-methoxybenzyl)amine
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Formelmasse 257.33
Reinheit (%) 97%