Learn More
Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347579 5 g 5 Gramm
11337579 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28047.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6009-50-3 | C24H25N3O3S | 435.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6009-50-3
Summenformel C24H25N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 435.54
MDL-Nummer MFCD09266190
InChI-Schlüssel KCIJVZDZECUOJA-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi087, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis 4-methoxyphenyl disilane, disilane,1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyl
PubChem CID 14866857
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)-[(4-methoxyphenyl)-dimethylsilyl]-dimethylsilan
SMILES CC1CC(NC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2N1C(=O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Menge 5 g
Formelmasse 330.57
Reinheit (%) 97%