Learn More
Bis-Acrylamid (Elektrophorese), Fisher BioReagents
Catalog Number p-24691
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
110-26-9
C7H10N2O2
154.169
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
N, N«–Methylene-bis-acrylamide
8041
N-[(Prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
110-26-9
C7H10N2O2
154.169
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
N, N«–Methylene-bis-acrylamide
8041
N-[(Prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Bis-Acrylamid ist ein Crosslinker, der häufig bei der Herstellung von Polyacrylamid-Elektrophorese-Gelen verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Extinktion 0.2 AU max., 0.2 max. (1% solution) at 290nm
Chemischer Name oder Material Bis-Acrylamide
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 5
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich ≥95 %
DNase DNase-frei
Strukturformel CH2CHCONHCH2NHCOCHCH2
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) ≥95%
Güte Elektrophorese
Verpackung Poly-Flasche