Learn More
Bis-(dimethylamino)-dimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464597 100 g 100 Gramm
11454597 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21119.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3768-58-9 | Molecular Formula: C6H18N2Si | Molecular Weight: 146.309 g/mol
Bis(dimethylamino)-dimethyl silane has been used to silanize pH-sensitive microelectrodes, used to measure the membrane potential in oocytes, in an experimental procedure aimed towards cloning and characterizing human electrogenic Na+-cotransporter isoform (hhNBC). It is also used for microelectrode measurements, in a study conducted to measure carbon dioxide transport through membranes. It is also used in electronic film deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(dimethylamino)-Dimethylsilan wurde zur Silanisierung von pH-empfindlichen Mikroelektroden verwendet, die zur Messung des Membranpotentials in Eizellen verwendet werden. Dies wurde in einem experimentellen Verfahren zur Klonierung und Charakterisierung der elektrogenen Na+-Cotransporter-Isoform (hNBC) beim Menschen durchgeführt. Es wird auch für Mikroelektrodenmessungen in einer Studie verwendet, die zur Messung des Kohlendioxidtransports durch Membranen durchgeführt wurde. Es wird auch bei der elektronischen Filmabscheidung verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3768-58-9
Summenformel C6H18N2Si
Molekulargewicht (g/mol) 146.309
MDL-Nummer MFCD00008296
InChI-Schlüssel QULMGWCCKILBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dimethylamino dimethylsilane, silanediamine, hexamethyl, silanediamine, n,n,n',n',1,1-hexamethyl, acmc-1ctl2, bis-dimethylamino dimethylsilane, n,n,n,n-hexamethylsilanediamine #, dimethylsilane, bis n,n-dimethylamino, n,n,n',n',1,1-hexamethylsilanediamine
PubChem CID 77384
IUPAC-Name N-[dimethylamino(dimethyl)silyl]-N-Methylmethanamin
SMILES CN(C)[Si](C)(C)N(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 128°C to 129°C
Chemischer Name oder Material Bis(dimethylamino)dimethylsilane
Schmelzpunkt -98°C
Menge 100 g
Flammpunkt −7°C (19°F)
Brechungsindex 1.417
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.807
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1736095
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 146.31
Reinheit (%) 97%