Learn More
Bis-(neopentylglycolato)-dibor, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228388
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
201733-56-4
C10H20B2O4
225.89
MFCD02093062
MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
bis neopentyl glycolato diboron, bis neopentylglycolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborinane, 2-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl, bis neopentyl glycolato diborane, bis 2,2-dimethyl-1,3-propanediolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2' bi 1,3,2 dioxaborinanyl
2734316
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)-5,5-Dimethyl-1,3,2-Dioxaborinan
CC1(C)COB(OC1)B1OCC(C)(C)CO1
201733-56-4
C10H20B2O4
225.89
MFCD02093062
MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
bis neopentyl glycolato diboron, bis neopentylglycolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborinane, 2-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl, bis neopentyl glycolato diborane, bis 2,2-dimethyl-1,3-propanediolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2' bi 1,3,2 dioxaborinanyl
2734316
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)-5,5-Dimethyl-1,3,2-Dioxaborinan
CC1(C)COB(OC1)B1OCC(C)(C)CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(neopentyl glycolato)diboron
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 178.0°C to 183.0°C
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 225.88
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(neopentyl glycolato)diboron
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.