Learn More
Bis(phenylsulfonyl)Sulfid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11945741 5 g Glasflasche 5 Gramm
10752301 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945741 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 300830050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4388-22-1 | C12H10O4S3 | 314.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4388-22-1
Summenformel C12H10O4S3
Molekulargewicht (g/mol) 314.39
MDL-Nummer MFCD00094733
InChI-Schlüssel YQUSJUJNDKUWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis phenylsulfonyl sulfide, benzenesulfonyl sulfide, benzenesulfonic thioanhydride, benzenesulfonothioic acid, anhydrosulfide, benzenesulfonic acid, thio-, anhydrosulfide, bis phenylsulfonyl thio, benzenesulfonyl sulfanylsulfonyl benzene, phso2 2s, benzenesulfonylthio sulfonylbenzene
PubChem CID 257516
IUPAC-Name benzolsulfonylsulfanylsulfonylbenzol
SMILES O=S(=O)(SS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(phenylsulfonyl)sulfide
Schmelzpunkt 129.0°C to 134.0°C
Farbe Rosa bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 11,III,163
Formelmasse 314.41
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver und/oder Kristalle