missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Bis-Tos-PEG4

Artikelnummer. 16469316
Encompass_Preferred
Click to view available options
:
100 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16469316

Marke: MedChemExpress HYW004816

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Bis-Tos-PEG4 (PROTAC Linker 16) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.

Spezifikation

Molekulargewicht 502.6 g/mol
CAS 37860-51-8
Inhalt und Lagerung Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Menge 100 mg
Synonym PROTAC Linker 16
Ziel NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt