Learn More
[Bis(trifluoracetoxy)iod]benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378166 25 g 25 Gramm
11368166 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15141.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2712-78-9 | C10H5F6IO4 | 430.041 g/mol
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene acts as a reagent in Pummerer-like reactions. It plays an important role in the direct alfa-hydroxylation of ketones under acidic conditions. It is involved in the cyclization of styryl amines to N-alkyl or N-aryl indoles. It serves as a reagent for the chemoselective deprotection of dimethoxybenzyl ethers and tosyloxylation of anilides. Further, it is used in the synthesis of 1,3,4-oxadiazoles by the oxidation of N-acylhydrazones. In addition to this, it is employed in the Hofmann rearrangement for the conversion of cyclobutanecarboxamide to cyclobutylamine hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
[Bis(trifluoracetoxy)iodo]benzol wirkt als Reagenz in Pummerer-ähnlichen Reaktionen. Es spielt eine wichtige Rolle bei der direkten Alfa-Hydroxylierung von Ketonen unter sauren Bedingungen. Es ist an der Cyclysierung von Styrylaminen zu N-Alkyl- oder N-Arylindolen beteiligt. Es dient als Reagenz für die chemoselektive Entschützung von Dimethoxybenzylethern und der Tosyloxylierung von Aniliden. Des Weiteren wird es bei der Synthese von 1,3,4-Oxadiazolen durch die Oxidation von N-Acylhydrazonen eingesetzt. Darüber hinaus wird sie bei der Hofmann-Umlagerung zur Umwandlung von Cyclobutancarboxamid zu Cyclobutylaminhydrochlorid eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2712-78-9
Summenformel C10H5F6IO4
Molekulargewicht (g/mol) 430.041
MDL-Nummer MFCD00009672
InChI-Schlüssel PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
PubChem CID 102317
IUPAC-Name [Phenyl-(2,2,2-Trifluoracetyl)oxy-$l^{3 }-iodanyl]2,2,2-trifluoracetat
SMILES C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Schmelzpunkt 122°C to 125°C
Menge 25 g
Beilstein 764767
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 430.04
Reinheit (%) 97%