Learn More
Bis(trimethylsilyl)methylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15457068 50 mL 50 Milliliter
15467068 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60586.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1873-88-7 | C7H21O2Si3 | 221.498 g/mol
Bis(trimethylsiloxy)methylsilane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(trimethylsiloxy)methylsilan ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Ethanol, Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1873-88-7
Summenformel C7H21O2Si3
Molekulargewicht (g/mol) 221.498
MDL-Nummer MFCD00048000
InChI-Schlüssel SWGZAKPJNWCPRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane, bis trimethylsiloxy methylsilane, unii-rvy9659r8c, trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl, methyl-bis trimethylsilyloxy silicon, dsstox_cid_18795, methicone 20 cst, unii-6777u11mkt, methylpolysilicone, xiameter mhx-1107 fluid 20 cst
PubChem CID 6327366
IUPAC-Name Methyl-bis-(trimethylsilyloxy)silizium
SMILES C[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 142°C
Chemischer Name oder Material Bis(trimethylsiloxy)methylsilane
Menge 50 mL
Strukturformel [(CH3)3SiO]2SiHCH3
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1748455
Flammpunkt 22°C (72°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,ethanol,diethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 222.51
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.382
Dichte 0.819