Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-methan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437587 5 g 5 Gramm
11427587 1 g 1 Gramm
11447587 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15662.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2117-28-4 | C7H20Si2 | 160.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2117-28-4
Summenformel C7H20Si2
Molekulargewicht (g/mol) 160.41
MDL-Nummer MFCD00008275
InChI-Schlüssel GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl methane, methylenebis trimethylsilane, silane, methylenebis trimethyl, trimethyl trimethylsilylmethyl silane, trimethyl trimethylsilyl methyl silane, 2,4-disilapentane, 2,2,4,4-tetramethyl, silane, 1,1'-methylenebis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 75029
IUPAC-Name Trimethyl(trimethylsilylmethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 132°C to 133°C
Chemischer Name oder Material Bis(trimethylsilyl)methane
Schmelzpunkt -71°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1734530
Flammpunkt 12°C (53°F)
Formelmasse 160.41
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.417
Dichte 0.75