Learn More
Bis-(triphenylphosphin)-nickel(II)-chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10723221 50 g Glasflasche 50 Gramm
10296700 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10723221 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 217500500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14264-16-5 | C36H30Cl2NiP2 | 654.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14264-16-5
Summenformel C36H30Cl2NiP2
Molekulargewicht (g/mol) 654.18
MDL-Nummer MFCD00009592 MFCD00003043 MFCD20489348
InChI-Schlüssel VHQPRJDILRYZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine dichloronickel ii
PubChem CID 131664342
IUPAC-Name dichloronickelbis(ylium); bis(triphenylphosphane)
SMILES Cl[Ni++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Grau bis Grün
Elementanalytik 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]2NiCl2
Menge 50 g
Fieser 02,110; 09,147; 11,165; 16,118
Formelmasse 654.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristall oder Pulver