Learn More
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride |
| Schmelzpunkt | 260 °C |
| Farbe | Farblos |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 14.8 to 15.5% (Pd) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | [(C6H5)3P]2PdCl2 |
| Menge | 100 g |
| Fieser | 06,59; 07,95; 08,151; 17,111 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.