Learn More
Bis-(triphenylphosphoranyliden)-Ammoniumchlorid, 97 % (Trockengewicht), Wasser < 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393476 5 g 5 Gramm
11303486 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14339.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21050-13-5 | C36H30ClNP2 | 574.04 g/mol
Co-catalyst used with a chiral Cobalt-salen complex for the asymmetric addition of carbon dioxide to propylene oxide. Also used in the preparation of 5-Hydroxy-clethodim Sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Co-Katalysator, der mit einem chiralen Cobalt-Salen-Komplex für die asymmetrische Zugabe von Kohlendioxid zu Propylenoxid verwendet wird. Wird auch bei der Aufbereitung von 5-Hydroxyclethodimsulfoxid verwendet.
Löslichkeit
Mäßig löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21050-13-5
Summenformel C36H30ClNP2
Molekulargewicht (g/mol) 574.04
MDL-Nummer MFCD00151523
InChI-Schlüssel LVRCYPYRKNAAMX-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,1,1-triphenyl-n-triphenylphosphoranylidene phosphoraniminium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato-n phosphorus 1+ tetracarbonylcobaltate 1-, bis triphenylphosphine iminium chloride∼ppncl, ppn chloride, ppn cl, ksc491c1r, parent, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato phosphorus 1+ chloride
PubChem CID 3036656
IUPAC-Name Triphenyl-[(triphenyl-$l^{5 }-phosphanylidene)aminophosphanium;chlorid
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)P(=[N+]=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
Schmelzpunkt 274°C to 276°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser<3%
Menge 5 g
Beilstein 4097979
Löslichkeitsinformationen Moderately soluble in water.
Formelmasse 574.05
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride