Learn More
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.5
Artikelnummer. 15412959
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412959 250 mL 250 Milliliter
15402959 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412959 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60127.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.66 €
    110.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 25.01 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.242
MDL-Nummer MFCD00002853
InChI-Schlüssel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BIS-TRIS
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL