Learn More
Melford bis-TRIS
Artikelnummer. 30018127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018127 500 g 500 Gramm
30018125 100 g 100 Gramm
30018126 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018127 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B75000500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Substanzname: Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methan, CAS-Nummer: 6976-37-0, Molekularformel: C8H19NO5, Molekulargewicht: ?209, Chemische Reinheit: ? > 99 %, Löslich in: Wasser, Lagerung bei: Raumtemperatur
Specifications
CAS 6976-37-0
Menge 500 g
Summenformel C8H19NO5