Learn More
Bis-Tris, ≥ 98 % (trockene Basis), UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15825098 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15825098 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15815098 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15805268 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15825098 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J12112.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.26 €
    264.65 € / 500 Gramm
    Sparen 54.61 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.242
MDL-Nummer MFCD00002853
InChI-Schlüssel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis[2 to Hydroxyethyl]imino to tris[hydroxymethyl]methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material bis[2-Hydroxyethyl]imino-tris[hydroxymethyl]methane
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Strukturformel (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 2205275
Formelmasse 209.24
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis-Tris, Ultrapure, Thermo Scientific
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis-Tris