Learn More
Bis-Tris, Fisher BioReagents
Beschreibung
Dieser biologische Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 5.8 bis 7.2.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis-Tris |
| CAS | 6976-37-0 |
| Schmelzpunkt | 103 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 8.8 bis 9.6 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 99 % |
| Identifizierung | Test bestanden |
| Summenformel | C8H19NO5 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.